Learn More
Erlab™ Filtre ULPA U16
Description
- Efficacité de filtration ULPA U16 : 99,999995 % conformément à la méthode MPPS, norme EN1822
- À utiliser avec des poudres
Spécification
Spécification
| Type de filtre | ULPA U16 |
| Type de produit | Filtre |
| À utiliser avec (application) | Poudres |