Learn More
Arctiko™ Congélateur à ultra basse température ULTF 320
Code produit 12616617
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
284 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12616617 284 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12616617 Fournisseur Arctiko™ Code fournisseur 1100003
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme ULTF offre des performances de congélation élevées tout en privilégiant une faible consommation d'énergie.
La gamme ULTF offre des performances de congélation élevées tout en privilégiant une faible consommation d'énergie. La gamme a été mise à jour avec notre technologie avancée Arctiko™ contrôleur, qui garantit que toutes les fonctions d'alarme et d'enregistrement des données sont incluses de série. La gamme ULTF est également produite avec notre technologie originale de compresseur unique afin de garantir le niveau de bruit le plus bas possible.
  • Technologie à compresseur unique
  • Faible consommation électrique
  • Faible niveau sonore (50 dBa)
  • Faible dissipation thermique
  • Couvercles inférieurs
  • Verrouillage à clé sur la poignée
  • Affichage numérique
  • 100 % sans HCFC ni CFC
  • construction sans filtre
  • Hublot pour sondes de température externes
Spécification
Description Congélateur
Type Congélateur-coffre
Capacité (métrique) 284 l
Gamme de températures -40 °C à 86 °C
No. of Doors 1 (1 compartiment)
Isolation Mousse en polyuréthane
Intérieur Acier peint
Finition externe Acier peint
Certifications/Conformité CE, RoHS
Affichage 4,3 in Écran avec boutons tactiles
Roulettes 4 roulettes
Couleur Blanc
Ports Port, USB , RS 485
Garantie 3 ans pour les pièces, 5 ans pour le compresseur
Modèle ULTF 320
Eau réfrigérée Non
Dimensions (P x l x H) intérieures 440 x 1100 x 630 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 691 x 1263 x 891 mm
Sécurité d’accès Serrure
Sorties de données Relais d'alarme, USB , Modbus (Facultatif)
Protection des points de consigne Protection par mot de passe optionnelle
Ampérage 2,5 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 466 W
Consommation d’énergie 7.5 kWh/24 hrs
Réfrigérant EP88
Capacité du portoir 21
Afficher plus Afficher moins
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.