Learn More
Wesbart™ Bac de rangement pour congélateur ULT
Code produit 16654914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) extérieures Conditionnement
16654914 560 x 145 x 235 mm 1 pièce
17295594 560 x 140 x 280 mm 1 pièce
17243444 560 x 280 x 290 mm 1 pièce
15351067 610 x 180 x 220 mm 1 pièce
15381067 610 x 180 x 240 mm 1 pièce
15391057 650 x 205 x 220 mm 1 pièce
17175034 680 x 280 x 280 mm 1 pièce
16642274 685 x 280 x 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16654914 Fournisseur Wesbart™ Code fournisseur BIN580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.49€
    73.09€ / 1 pièces
    Économisez 4.40€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Wesbart Bac de rangement - Une solution pratique pour conserver les petits objets en toute sécurité dans un congélateur.
  • Bacs de rangement pour congélateurs verticaux ULT
  • Pour le rangement d'objets en vrac
  • Toutes les poubelles sont fournies avec une poignée ou une prise en main et un porte-étiquette.
Spécification
Type Réservoir de stockage
À utiliser avec (application) Comment conserver les objets en vrac en toute sécurité dans un congélateur
À utiliser avec (équipement) Congélateur
Comprend Poignée à une extrémité et porte-étiquette
Dimensions (L x l x H) extérieures 560 x 145 x 235 mm
Hauteur (métrique) extérieure 235 mm
Largeur (métrique) extérieure 145 mm