Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs pour détecteur électrochimique UltiMate™ 3000
Code produit 16414509 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Capteur analytique ampérométrique 6041RS Ultra avec accessoires et joints
À utiliser avec (équipement):
Détecteur coulométrique électrochimique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement)
16414509 Capteur analytique ampérométrique 6041RS Ultra avec accessoires et joints Détecteur coulométrique électrochimique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16414509 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60703000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Choisissez un capteur coulométrique ou un capteur ampérométrique analytique pour votre détecteur électrochimique.
Choisissez un capteur coulométrique ou ampérométrique analytique Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 pour votre détecteur électrochimique. Ils offrent une sensibilité et une sélectivité élevées pour vos analytes cibles.
Spécification
Mode de détection DC/PAD
Type de détecteur Électrochimique (ECD)
Type Capteur analytique ampérométrique 6041RS Ultra avec accessoires et joints
À utiliser avec (application) Détection ampérométrique
À utiliser avec (équipement) Détecteur coulométrique électrochimique
Nbre de canaux 1
Électrode de référence Pd
Électrodes de travail GC, BDD, Au