Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de contrôle qualité ultra-adhésives (UA) 95 x 95 mm
Code produit 13215270 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
13215270 Vert 500 pièces
12734758 Noir -
15621187 Bleu 500 pièces
15839481 Rouge 500 pièces
15849481 Jaune 500 pièces
15859481 Blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13215270 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8220A02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.40€
    49.48€ / 500 pièces
    Économisez 5.92€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Étiquettes de haute qualité spécialement conçues avec un support ultra-adhésif. Les étiquettes de contrôle de qualité ultra-adhésives (UA) pour Sampling Systems™ 95 x 95 mm sont idéales pour une utilisation sur des sachets, des fûts, des barils, des
  • Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
  • Grande surface d’écriture
  • Chaque rouleau est conditionné individuellement
  • Idéal pour sceller les sacs poussiéreux
  • L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
  • Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
  • Adhésive sur presque n’importe quelle surface
Spécification
Description Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance
Couleur Vert
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Type de produit Étiquette ultra adhésive
Afficher le texte Contrôle qualité
Étiquettes par feuille 500/rouleau
Nb par paquet 500/Bte
Plage de températures (métrique) –20°C à +70°C
Dimensions (L x l) 95 x 95 mm