Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de contrôle qualité ultra-adhésives (UA) 95 x 95 mm
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescription
- Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
- Grande surface d’écriture
- Chaque rouleau est conditionné individuellement
- Idéal pour sceller les sacs poussiéreux
- L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
- Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
- Adhésive sur presque n’importe quelle surface
Spécification
Spécification
| Description | Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Type de produit | Étiquette ultra adhésive |
| Afficher le texte | Contrôle qualité |
| Étiquettes par feuille | 500/rouleau |
| Nb par paquet | 500/Bte |
| Plage de températures (métrique) | –20°C à +70°C |
| Dimensions (L x l) | 95 x 95 mm |