Learn More
Retsch Broyeur ultra centrifuge ZM 300
Code produit 17629295 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice IP:
IP20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice IP Conditionnement
17629295 IP20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17629295 Fournisseur Retsch Code fournisseur 20.824.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10655.00€
    8142.00€ / 1 pièces
    Économisez 2513.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Les rotors sont utilisés pour réduire la taille à grande vitesse des matériaux mous à moyens durs, ainsi que des matériaux sensibles à la température ou fibreux.
  • Le puissant broyeur ultra centrifuge ZM 300 offre des performances de broyage maximales associées à une grande facilité d’utilisation. La vitesse variable de 6 000 à 23 000 tr/min permet une préparation d’échantillons douce, neutre à analyser en très peu de temps.
  • Grâce à un système intégré de surveillance de la température, la reproductibilité est garantie même pour les procédés de broyage longs ou la pulvérisation de grands volumes d’échantillons.
  • Le grand choix de rotors, de tamis annulaires et de cassettes fait du ZM 300 un choix privilégié qui répond aux exigences d’une grande variété de tâches de réduction de taille.
Spécification
Type de produit Broyeur ultra centrifuge
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 900 ml (cassette standard) ; 1 200 ml (cassette de volume) ; 5 000 ml / 3 000 ml / 500 ml / 250 ml (cyclone)
Certifications/Conformité CE
Dimensions (P x L x H) 426 x 452 x 431 mm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Agriculture, biologie, chimie / plastique, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, alimentation, géologie / métallurgie, médecine / produits pharmaceutiques
Indice IP IP20
Phase Monophasé
Vitesse 6 000 à 23 000 min-1, fonctions sélectionnables
Tension 100/120 V ou 200/240 V
Poids (métrique) 38 kg
Largeur (métrique) 452 mm