Learn More
3M™ Nomad™ Tapis Ultra Propreté 4300
Code produit 17118700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Transparent
Dimensions (L x l):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Conditionnement:
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
17118700 Bleu 90 x 45 cm 6 pièces
17168690 Transparent 90 x 45 cm 6 pièces
17108700 Bleu 115 x 45 cm 6 pièces
17188690 Transparent 115 x 45 cm 6 pièces
17198690 Bleu 115 x 60 cm 6 pièces
17178690 Transparent 115 x 60 cm 6 pièces
17128700 Bleu 115 x 90 cm 6 pièces
17138700 Blanc 115 x 90 cm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17118700 Fournisseur 3M™ Nomad™ Code fournisseur 7100050747
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tapis de sol jetable permettant de recueillir la poussière, composé de 40 feuilles enduites d’un adhésif sensible à la pression. La surface fortement adhésive élimine la poussière et les petites particules des semelles des chaussures et des roues de chariot.
  • Tapis de contrôle de la contamination multicouche jetable
  • Conçu pour protéger les zones où la propreté et l’hygiène sont des facteurs essentiels
  • Retirez une couche pour en exposer une autre
  • À installer sur une surface propre, sans bordure ou cadre de support nécessaire
  • Additif antimicrobien, pour empêcher la croissance des micro-organismes
  • Les feuilles numérotées permettent un contrôle et facilitent les audits d’assurance qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 45 cm
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Contrôle de la contamination
Quantité 40 feuilles/tapis, 6 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif sensible à la pression (PSA)
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 90 cm
Type Tapis d’entrée
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45 cm