Learn More
Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes
Code produit 12706558 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,00 ml
38.50 ml
Longueur (métrique):
51 mm
89 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
12706558 38.50 ml 89 mm 1 pièce
10601651 5,00 ml 51 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12706558 Fournisseur Beckman Coulter™ Code fournisseur 344058
Expédition estimée: 17-12-2026
For use in centrifuge rotors. Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes are open top, thin-wall tubes that are made of a completely transparent material for easy location of visible banded or pelleted samples. Available in multiple sizes.
  • Platform: Floor Prep
  • For use in Ultracentrifuge Rotors (model 344058 can also be used in benchtop centrifuge rotors)
  • Options for nominal capacity: 5.0mL or 38.50 mL
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 9001
Couleur Ultra Clear
Capacité (métrique) 38.50 ml
Longueur (métrique) 89 mm
À utiliser avec Banded/pelleted samples
Quantité 50 paquet
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Not Included
Type de produit Test Tube