Learn More
Brady™ Étiquettes pour circuits imprimés en polyimide ultra-résistant à la chaleur pour imprimantes M6/M7
Code produit 17898864 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,125 x 1,5 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
0,5 x 1 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,375 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
750 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) Forme Conditionnement
17898864 0,25 x 0,9 in M710, BMP71 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17841689 0,125 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 3,18 mm Rectangle 750 pièces
17858344 0,25 x 0,9 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17848154 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Carré 750 pièces
17801419 0,25 x 1,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17858154 0,25 x 2 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 100 pièces
17848234 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17858144 0,275 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,99 mm Rectangle 750 pièces
17848304 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 5,08 mm Rectangle 750 pièces
17869224 0,25 x 1,5 in M710, BMP71 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17848314 0,2 x 0,65 in M710, BMP71 5,08 mm Rectangle 750 pièces
17888754 0,375 x 1 in M710, BMP71 9,53 mm Rectangle 500 pièces
17868354 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 9,53 mm Carré 500 pièces
17808244 0,4 x 0,4 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 10,16 mm Carré 500 pièces
17828264 0,5 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 12,7 mm Rectangle 500 pièces
17829044 0,5 x 1 in M710, BMP71 12,7 mm Rectangle 500 pièces
17811679 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 19,05 mm Rectangle 750 pièces
17841539 1 x 0,375 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 25,4 mm Rectangle 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17898864 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173424
En stock
Le polyimide ambré haute température, doté d'un adhésif ultra-résistant, supporte les protocoles de lavage extrêmes et les produits chimiques de nettoyage utilisés dans la fabrication des circuits imprimés.
  • Résiste à de multiples cycles de lavages en conditions difficiles pour les cartes de circuits imprimés et l'étiquetage pré-traitement des composants électroniques.
  • Résiste à des températures élevées jusqu'à 300 °C (572 °F)
  • Répond aux exigences de la norme MIL-STD-202G, méthode 215K, et du marquage SAE AS81531 des matériaux isolants électriques lorsqu'il est utilisé avec les rubans de la série R4300.
  • Survit sur la face supérieure ou inférieure des cartes de circuits imprimés grâce au processus de soudure
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Ambré
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau PI
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, des composants et des équipements
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 750 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +572 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +300 °C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Dimensions (L x l) 0,25 x 0,9 in
Longueur (impériale) 0,25 in
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22.86 mm
Hauteur (métrique) 6,35 mm
Alternate Part Number M7-13-724