Learn More
Syngene™ Filtre à particules ultra-faibles (ULPA)
GREENER_CHOICE
Code produit 17736004 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun cadre
Cadre en bois
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17736004 Aucun cadre 1 pièce
17746004 Cadre en bois 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17736004 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYNACFULPA18
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les filtres à particules ultra-faibles (ULPA) sont disponibles en différentes configurations pour le confinement des particules.
  • Le filtre présente un taux d’efficacité de 99,995 % pour la collecte de particules de 0,125 micron.
Spécification
Efficacité 99,9995%
Type de filtre ULPA
Comprend Aucun cadre