Learn More
Greiner Bio-One Couvercles en PS pour microplaques profil très bas
Code produit 10398623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10398623 Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10398623 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 691101
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisés pour les microplaques à profil bas haut format
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Offre une protection contre la contamination et l’évaporation pendant le stockage des échantillons et la culture cellulaire
  • Compatibles avec une gamme de microplaques différentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 6 mm
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 384/1536
Anneaux de condensation Non
Nbre par carton 100
Nb par paquet 5
Type de produit Microplate Lid
Adhésif, adhésive None
Plage de températures (métrique) -20°C to +60°C
Type de puits All well shapes
Plate Compatibility Une variété de microplaques, particulièrement adaptées aux microplaques à profil bas grand format
Coins entaillés No
Show More Show Less
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.