Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN à plage ultra basse
Code produit 15766548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15766548 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15766548 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10597012
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Includes
Échelle d’ADN et 1 flacon de tampon de migration 6X cyan/jaune TrackIt™
Échelle d’ADN pour l’analyse ADN d’échantillons à plage basse
L’échelle d’ADN à plage ultra basse Invitrogen est conçue pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin dans la plage de 10 bp à 300 bp. L’échelle d’ADN à plage ultra basse est constituée de neuf fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie avec une bande de référence à 100 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN à plage ultra basse est idéale pour la séparation sur gels d’agarose de 4 à 5 %.
Points clés de l’échelle d’ADN à plage ultra basse :
  • Bandes nettes et claires — fragments purifiés par chromatographie pour des résultats constants et fiables
  • Pratique : fournie avec un tampon de chargement cyan/jaune 6X TrackIt pour suivre la migration d’ADN
  • Précise : quantité d’ADN exacte dans chaque bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 100 μl d’échelle d’ADN à plage ultra-basse
• 1 ml de colorant de chargement cyan/jaune TrackIt
Conserver à -20°C
Concentration 0,5 μg/μl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Non
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 10 bp à 300 bp
Volume (métrique) 100 µlitres
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 50 μg
Conditions d’expédition Approuvée pour l’expédition à température ambiante, sur de la glace humide ou de la neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN