Learn More
Descripción
- Congélateur ultra-basse, section unique.
- Largeur : 797 mm
- Capacité brute : 402 L
- Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable.
- Système de réfrigération refroidi par air.
- Capacité nette de 382 L.
- 3 étagères en acier inoxydable, réglables en hauteur par incréments de 24 mm pour une utilisation optimale du volume intérieur.
- Charge en étagère : 50 kg
- Excellente stabilité thermique.
- Ultra-efficace, consommation d’énergie extrêmement faible.
- 2 portes intérieures amovibles en acier inoxydable renforcées.
- Porte extérieure avec serrure et poignée de levier en aluminium incassable.
- Contrôleur numérique intuitif avec affichage en résolution 0,1 °C, réglages de paramètres flexibles pour une adaptation parfaite aux besoins de l’utilisateur.
- 3 ports d’accès de 28 mm, arrière gauche en haut, centre et bas pour un positionnement flexible des capteurs externes.
- Le système de surveillance à 3 étages avec batterie assure la notification d’alarme et la gestion continue des données de température, même en cas de panne de courant, pendant jusqu’à 72 heures.
- Datalogger intégré, lisible via USB interface.
- Interface LAN, connexion optionnelle à SmartMonitoring.
- La soupape de décharge chauffante permet d’ouvrir plusieurs fois les portes.
- Fonctionnement extrêmement silencieux : 47 dB(A).
- Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 402l |
| Gamme de températures | -40 °C à 86 °C |
| Modèle de porte | extérieur (1), intérieur (2) |
| No. of Doors | 1 (1 compartiment) |
| Porte intérieure | 2 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Finition externe | Acier thermolaqué |
| Étagères | 3 réglables |
| Certifications/Conformité | ISO 9 001, ISO 14001, CE |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?