Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages ultra
Code produit 15772299 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 103 mm
de 0 à 23 mm
de 0 à 32 mm
de 0 à 50 mm
de 0 à 70 mm
de 0 à 72 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) de la poignée unitSize
15772299 de 0 à 32 mm 1 pièce
15782299 de 0 à 23 mm 1 pièce
15762299 de 0 à 50 mm 1 pièce
15752299 de 0 à 70 mm 1 pièce
15742299 de 0 à 72 mm 1 pièce
15732299 de 0 à 103 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15772299 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392253
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces multi-usages ultra OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
  • Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince polyvalente
Matériau Nickelé
Comprend Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre
Description Pince, multi-usage, CLM-ULTRA3DZS
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (impériale) 5,98 po
Longueur (impériale) du bras 4,000 po
Longueur (métrique) 152,00 mm
Longueur (métrique) du bras 102 mm
Dimensions Standard
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 32 mm
Jaw Type Réglage double à 3 broches