Learn More
Eau ultra-pure Chem-Lab
Code produit 11949242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
10 LT
2.50L
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11949242 5 L 5 LT
11939242 2.5 L 2.50L
12044907 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11949242 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.2101.5000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ultra purifié pour une utilisation en laboratoire, AAS et ICP . Eau ultra-pure Chem-Lab rencontre ASTM Normes D-94 et D-129. Il est filtré aux UV avec LF < μ1 S – 0,4 μm. Disponible en différentes quantités : 2,5, 5 et 10 L.
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Poids de la formule 18,016g/mol
Qualité Ultra pure
Tension de vapeur 17,5 mm Hg à 20 °C
Filtré à travers LF lt; 1 mu;S – o0,4 mu;m, filtrée par UV
Densité 1.00g/mL
Quantité 5 L
Forme physique Liquide