Learn More
Eau ultra-pure Chem-Lab
Product Code. 12044907
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
10 L
Unit Size:
10 LT
2.50L
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12044907 10 L 10 LT
11939242 2.5 L 2.50L
11949242 5 L 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12044907 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL02.2101.9010
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ultra purifié pour une utilisation en laboratoire, AAS et ICP . Eau ultra-pure Chem-Lab rencontre ASTM Normes D-94 et D-129. Il est filtré aux UV avec LF < μ1 S – 0,4 μm. Disponible en différentes quantités : 2,5, 5 et 10 L.
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Specifications
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Poids de la formule 18,016g/mol
Qualité Ultra pure
Tension de vapeur 17,5 mm Hg à 20 °C
Filtré à travers LF lt; 1 mu;S – o0,4 mu;m, filtrée par UV
Densité 1.00g/mL
Quantité 10 L
Forme physique Liquide