Learn More
Thermo Scientific™ Robinets de distribution et d’arrêt pour eau ultra-pure
Code produit 15453452 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Sortie d’eau pure, droite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15453452 Sortie d’eau pure, droite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453452 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    323.00€ / 1 pièces
    Économisez 27.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Utilisez ces robinets en PVC avec l’eau de grande pureté. Disponibles avec un embout droit ou coudé, à utiliser avec les systèmes SDI (derrière les réservoirs).
Utilisez ces robinets en PVC avec l’eau de grande pureté. Disponibles avec un embout droit ou coudé, les robinets de distribution et d’arrêt pour eau ultra-pure Thermo Scientific™ sont utilisés avec les systèmes de déminéralisation (SDI), derrière les réservoirs.
  • Pour une utilisation avec l’eau de grande pureté
  • Disponible avec embout droit ou coudé (90°)
  • Matériau : PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sortie d’eau pure, droite
À utiliser avec (équipement) Système SDI, sortie d’eau pure
Type Sortie de distribution d’eau ultra-pure
Raccord d’entrée NPTF (impériale) Écrou raccord R ¾ de po.
Matériau PVC
Largeur (métrique) 120 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Profondeur (métrique) 50 mm