Learn More
Thermo Scientific™ Distributeurs d’eau ultra pure
Code produit 15590226 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Collecteur de distribution : 1 entrée, 2 sorties
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15590226 Collecteur de distribution : 1 entrée, 2 sorties 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15590226 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    215.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Utilisez les distributeurs d’eau ultra pure Thermo Scientific™ avec tous les systèmes SDI.
  • Plastique
  • Les connecteurs permettent un raccordement des robinets d’arrêt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Collecteur de distribution : 1 entrée, 2 sorties
À utiliser avec (équipement) SDI
Type Collecteur de distribution d’eau ultra-pure
Raccord d’entrée NPTF (impériale) Écrou union 1 x R 3/4 po ; filetage mâle 2 x R3/4 po
Matériau PVC
Largeur (métrique) 280 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Profondeur (métrique) 50 mm