Learn More
B Braun™ Aiguilles à usage unique Sterican™
Code produit 15173683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
Calibre 21
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge
15173683 Calibre 21
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15173683 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 9180109
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en acier nickel-chrome inoxydable avec connecteur Luer Lock transparent en polypropylène. Les aiguilles à usage unique B Braun™ Sterican™ ont une surface extrêmement lisse avec un revêtement en silicone léger pour fournir une douleur minimale lors de la perforation.
  • Aiguille en acier nickel-chrome inoxydable avec surface extrêmement lisse et revêtement en silicone léger pour une douleur minimale lors de la perforation.
  • Connecteur en plastique transparent Luer Lock en polypropylène
  • Le pavillon à code couleur identifie le diamètre extérieur de l’aiguille, conforme à la norme ISO 6009
  • Sans latex / sans PVC
Spécification
Stérilité Stérile
Matériau de la canule Acier nickel-chrome inoxydable
Certifications/Conformité EN ISO 7864 et DIN 13097
Type de bouchon Connecteur Luer-Lock
Couleur Vert
Diamètre (métrique) extérieur 0,80 mm
À utiliser avec (application) Retrait et rinçage
Jauge Calibre 21
Matériau du moyeu Polypropylène
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 22 mm