Description
Le conjugué streptavidine-HRP est constitué de la protéine de streptavidine, qui est conjuguée par covalence à la peroxydase de raifort (HPR). La streptavidine se lie à la biotine et la HRP conjuguée fournit un haut niveau d’activité qui permet de procéder à la détection à l’aide d’un système de substrat approprié.
Caractéristiques de la streptavidine-HRP :
Numéro de produit N504
Taille : 1,5 ml
Formule : Conjugué en solution stabilisée contenant des protéines et conservé avec du méthylisothiazolone à 0,02 %, de la bromonirodioxane à 0,02 % et d’autres isothiazolones actives à 0,002 %.
Stockage : Expédié dans des poches froides. Conserver entre 2 et 8°C. Stabilité garantie jusqu’à la date de péremption si la conservation respecte ces consignes.
Application : ELISA : à utiliser avec les anticorps de détection marqués à la biotine. La plage de dilution recommandée est comprise entre 1:400 et 1:2 000 dans le diluant ELISA (par exemple, PBS contenant de la BSA sans protéase à 4 %). La dilution optimale doit être déterminée de manière empirique pour chaque application. Préparez les dilutions immédiatement avant emploi.
Caractéristiques de la streptavidine-HRP :
Spécification
Spécification
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 1,5 ml |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine |
| Molécule cible | Biotine |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ultra Streptavidin-HRP
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one