Learn More
IKA™ Disperseur ULTRA-TURRAX™ T 10 Basic
Code produit 13316309 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
8000 à 30 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
13316309 8000 à 30 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13316309 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003737000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00€
    1607.00€ / 1 pièces
    Économisez 208.00€
    11% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petit instrument de dispersion pour des volumes allant de 0,5 à 100 ml (H2O) offrant une large plage de vitesses, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées, même avec de petits diamètres de rotor.
  • Plage de vitesse de 8000 à 30 000 tr/min
  • Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications
  • Couplage à connexion rapide pour changer facilement les éléments de dispersion
  • Idéal pour un fonctionnement manuel en raison de son poids léger et de sa conception ergonomique
  • Extrêmement mobile grâce à la puissance de ligne directe (aucun transformateur requis)
  • Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide en raison de leur démontage qui ne nécessite aucun outil
  • Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles et sont particulièrement adaptés à l’analyse PCR
  • Un entraînement haute performance garantit une grande stabilité de la vitesse
  • Fonctionnement silencieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 8000 à 30 000 tr/min
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 125 W
Puissance 125 W
Plage de volume (métrique) 0,5 à 100 ml
Profondeur (métrique) 66 mm
Hauteur (métrique) 178 mm
Largeur (métrique) 56 mm
À utiliser avec (application) Analyse PCR
Modèle T 10 ULTRA-TURRAX™
Quantité d’emballage 1 de chaque
Viscosité 5 000 mPas
Type de produit Disperseur de base
Fréquence 50/60 Hz