Learn More
IKA™ Disperseur de contrôle P de l’entraînement de tube ULTRA-TURRAX™
Tous les produits IKA ProduitsDescription
- Tubes jetables
Les tubes jetables scellables ont été optimisés pour votre application.
Ils réduisent la quantité de nettoyage requise et évitent tout risque de contamination croisée. - Conditions de test programmables
Durée, énergie, volume : Vous spécifiez et programmez systématiquement les conditions de test et stockez les paramètres fréquemment utilisés dans votre bibliothèque. - Changement de sens de rotation réglable
Quand, et à quelle fréquence, le sens de rotation doit être modifié est très facilement défini à l’aide du menu clair et multilingue. - Bouton Turbo
Mélange encore plus intensif, dispersion ou broyage à portée de main : Tout cela est réalisé avec le bouton turbo. Sur de courtes périodes, des vitesses de rotation allant jusqu’à 8 000 tr/min peuvent être atteintes.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 400 à 8000 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 36 W |
| Puissance | 36 W |
| Dimensions (L x l x H) | 178 x 122 x 54 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Affichage | LED |
| À utiliser avec (équipement) | Entraînement multiple |
| Minuteur | Oui |
| Viscosité | 5000 mPas |
| Poids (métrique) | 1,3 kg |