Learn More
UVP Lampes UV EL
Code produit 11758251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
11758251 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11758251 Fournisseur UVP Code fournisseur 95025002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Source lumineuse UV-B
Tension 230 V
Puissance en watts 8 W
Wavelength 302 nm
Ampérage 0,32 A
Dimensions (L x l x H) 376 x 97 x 64 mm
Alimentation électrique 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Comprend 2 tubes UV
Longueur (métrique) 376 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 97 mm
Type de produit Lampe à UV