Learn More
Phenomenex™ Ultracarb™ 5 μm ODS (20) 90 Å, colonne LC 150 x 4,6 mm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Ultracarb™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2,5 à 7,5 |
| Porosité | 90 Å |
| Taux de carbone | 22% |
| Matériau | Silice |
| Technique | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Type de produit | Colonne HPLC |