Learn More
Thermo Scientific™ Rotor libre à ultracentrifugeuse SureSpin™ 632 (38,5 ml)
Code produit 16624884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 17 mL
6 x 38,5 mL
FCR max.:
187 295 x g
191 759 x g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité FCR max. Conditionnement
16624884 6 x 17 mL 191 759 x g 1 pièce
16479639 6 x 38,5 mL 187 295 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16624884 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37845.00€
    29304.27€ / 1 pièces
    Économisez 8540.73€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-04-2027
Performances pour les applications de purification et flexibilité d’options de godet supplémentaires sur un rotor d’ultracentrifugeuse.
Designed for purification applications, the Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifuge rotor features top loading design for ease-of-use and the versatility of 38.5mL or additional bucket set option for 17mL bucket capacity. Available for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuges.
Caractéristiques du produit :
  • La conception à chargement par le haut pour un traitement doux des gradients délicats offre une facilité d’utilisation tout en atténuant les risques d’incident d’un godet mal accroché
  • Flexibilité du kit de godets supplémentaires de 38,5 ml pour doubler la polyvalence avec un rotor
  • Utilise les mêmes tubes et adaptateurs que les rotors Thermo Scientific AH-629 et SureSpin 630 pour  une transition sans interruption vers l’amélioration de rotors SureSpin 632
  • Entièrement intégré pour une utilisation avec les ultracentrifugeuses Sorvall WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Titane
Type Rotor libre pour ultracentrifugeuse
Capacité 6 x 17 mL
FCR max. 191 759 x g
Vitesse max. 32 000 tr/min
Rayon (métrique) 16,75 cm
Rayon (métrique) Min. 6,85 cm
Facteur K 221
Longueur max. du tube 10,2 cm
Diamètre max. du tube 1,6 cm
Poids net 7,2 kg (15,87 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Sorvall WX+
Comprend Godets, rack, socle de rotor, lubrifiant pour filetage, joints toriques, graisse pour joint torique, disque à vitesse supplémentaire (32 000 tr/min), journal de bord pour rotor et manuel d’instructions