Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation Ultracomp eBeads™
Code produit 15536296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
100 tests
25 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15536296 25 tests 25 tests
15385356 100 tests 100 tests
16881320 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit 15536296 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 01222241
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent de l’azoture de sodium
Conçues pour une utilisation lors de la compensation de tous les fluorochromes excités par lasers ultraviolet, violet, bleu, vert, jaune-vert et rouge. Les eBeads™ UltraComp réagissent avec les anticorps de souris, de rat et de hamster, et sont indépendantes de la chaîne légère des immunoglobulines. 1 goutte (50 μl)/test.
  • Chaque goutte de microbilles contient à la fois une population positive qui permettra de capturer tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne réagit pas avec les anticorps
  • Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
  • Compatibles avec tous les fluorochromes excités par laser ultraviolet (355 nm) ou violet (405 nm)
  • Doivent être utilisées avec les tampons de coloration standard qui contiennent dans du PBS ou HBSS, une protéine telle que BSA ou SVF et de l’azoture de sodium. Aucun autre additif ne doit être utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 25 dosages
Quantité 25 tests
Gamme de produits eBeads
Type de produit Microbilles de compensation