Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-264
Code produit 10197684 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10197684 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10197684 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur UFMC00002010207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264.
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast vous offrent la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces petites colonnes à alésage étroit sont conçues pour être utilisées avec la configuration du chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE GC™. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
  • Chimie
  • Pétrochimie
  • Environnement
  • Arômes et parfums
Adaptée spécifiquement pour offrir robustesse et vitesse
Les colonnes GC UltraFast utilisent des capillaires courts (2-10 m) à alésage étroit et des conditions de programmation de température pouvant généralement atteindre 2°C/s, ce qui offre une largeur de pic comprise entre 50 et 200 ms. En conséquence, le temps d’analyse moyen est de 1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
  • Temps d’analyse très réduits
  • Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
  • Durée de vie plus longue de la colonne
Les colonnes UltraFast UFC-264 utilisent :
  • des composés volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Colonne de garde pour produits chimiques, Colonne de garde pour produits pétrochimiques, Colonne de garde pour analyses environnementales, Colonne de garde pour arômes et parfums
Longueur (métrique) 10 m
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire UltraFast UFC-264
À utiliser avec (équipement) Instrument Trace GC UltraFast
Description 10 m x 0,1 mm x 0,5 μm
Gamme de produits Ultrafast
Épaisseur du film 0,5 µm