Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-5
Code produit 10301105 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 m
10 m
Épaisseur du film:
0,1 µm
0,4 µm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Épaisseur du film unitSize
10301105 10 m 0,4 µm 1 pièce
10311195 5 m 0,4 µm 1 pièce
10321195 5 m 0,1 µm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10301105 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur UFMC00002010006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast.
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes à alésage étroit sont conçues pour être utilisées avec la configuration du chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
Chimie
Pétrochimie
Environnement
Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapides
Les colonnes UltraFast GC utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50 et 200 ms. En conséquence, les temps d’analyse sont en moyenne d’1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
Des temps d’analyse considérablement réduits
Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
Durée de vie de la colonne plus longue
Utilisation des colonnes UltraFast UFC-5 :
Généralités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Colonne de garde pour produits chimiques, Colonne de garde pour produits pétrochimiques, Colonne de garde pour analyses environnementales, Colonne de garde pour arômes et parfums
Longueur (métrique) 10 m
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire UltraFast UFC-5
À utiliser avec (équipement) Instrument Trace GC UltraFast
Description 10 m x 0,1 mm x 0,4 μm
Gamme de produits Ultrafast
Épaisseur du film 0,4 µm
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.