Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-M1
Code produit 10724657 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10724657 5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10724657 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur UFMC00001070904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1.
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes et étroites sont conçues pour une utilisation avec la configuration de chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE GC™ UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
  • Chimie
  • Pétrochimie
  • Environnement
  • Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapides
Les colonnes UltraFast GC utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50 et 200 ms. En conséquence, les temps d’analyse sont en moyenne de 1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
  • Temps d’analyse considérablement réduits
  • Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
  • Durée de vie de la colonne plus longue
Les colonnes UltraFast UFC-M1 utilisent :
  • Généralités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pré-colonne pour produits chimiques, Pré-colonne pour produits pétrochimiques, Pré-colonne pour analyses environnementales, Pré-colonne pour arômes et parfums
Longueur (métrique) 5 m
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire UltraFast UFC-M1
À utiliser avec (équipement) Instrument Trace GC UltraFast
Description 5 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Gamme de produits Ultrafast
Épaisseur du film 0,25 µm