Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-WAX
Code produit 10594265 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur du film:
0,1 µm
0,2 µm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur du film Conditionnement
10594265 0,1 µm 1 pièce
10137934 0,2 µm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10594265 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur UFMC00001010501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast.
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes et étroites sont conçues pour une utilisation avec la configuration de chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
Produits chimiques
Pétrochimie
Environnement
Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapides
Les colonnes GC UltraFast utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50 et 200 ms. En conséquence, le temps d’analyse moyen est de 1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
Temps d’analyse considérablement réduits
Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
Durée de vie de la colonne plus longue
Utilisation des colonnes UltraFast UFC-WAX :
Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Huiles essentielles
Généralités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Colonne GC pour produits chimiques, Colonne GC pour produits pétrochimiques, Colonne GC pour analyses environnementales, Colonne GC pour arômes et parfums
Longueur (métrique) 5 m
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire UltraFast UFC-WAX
À utiliser avec (équipement) Instrument Trace GC UltraFast
Description 5 m x 0,1 mm x 0,1 µm
Gamme de produits Ultrafast
Épaisseur du film 0,1 µm