Learn More
Merck Disques de coupe ultra-filtration
Marque:  Merck PBCC15005
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10686741
  • 615.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
Membrane en polyéthersulfone pour ultrafiltration, Seuil de coupure 5 000 Daltons, Diamètre 150mm, Pour filtration de solutions concentrées avec débit élevé, Conditionnement par 5 membranes
Spécification
Spécification
Ultrafiltration
5Pack
Disques de coupe ultra-filtration
150 mm