Learn More
Sartorius Disques à membrane d’ultrafiltration
Code produit 11730955 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Matériau (membrane):
Cellulose
PES
PSU
Épaisseur (métrique):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Conditionnement:
10 pièces
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Matériau (membrane) Épaisseur (métrique) MWCO unitSize
11730955 47 mm PES 120 μm 100 kDa 10 pièces
10022281 47 mm PSU 120 μm 5 kDa 10 pièces
11720945 25 mm PSU 120 μm 5 kDa 10 pièces
15992510 76 mm PSU 120 μm 50 kDa 10 pièces
10173751 25 mm Cellulose 180 μm 5 kDa 10 pièces
11750945 76 mm PSU 120 μm 5 kDa -
10123941 47 mm PSU 120 μm 30 kDa 10 pièces
11790945 76 mm PSU 120 μm 10 kDa -
10504201 25 mm Cellulose 180 μm 30 kDa -
11740945 63 mm PSU 120 μm 5 kDa 10 pièces
10133801 63 mm Cellulose 180 μm 5 kDa 10 pièces
11760945 25 mm PSU 120 μm 10 kDa 10 pièces
10347261 47 mm PSU 120 μm 1 kDa 10 pièces
10397681 63 mm PSU 120 μm 30 kDa 10 pièces
10337261 47 mm Cellulose 180 μm 5 kDa -
15982510 25 mm PSU 120 μm 50 kDa 10 pièces
10748202 47 mm PSU 120 μm 50 kDa 10 pièces
10662602 76 mm Cellulose 180 μm 30 kDa 10 pièces
10439511 76 mm Cellulose 180 μm 10 kDa 10 pièces
10574571 47 mm Cellulose 180 μm 30 kDa 10 pièces
15922520 76 mm PSU 120 μm 300 kDa 10 pièces
10052301 63 mm Cellulose 180 μm 30 kDa 10 pièces
15962510 63 mm PSU 120 μm 1 kDa 10 pièces
10716092 47 mm PSU 120 μm 10 kDa 10 pièces
10032421 76 mm Cellulose 180 μm 5 kDa -
10662392 47 mm PSU 120 μm 300 kDa 10 pièces
15972510 76 mm PSU 120 μm 1 kDa 10 pièces
10245801 25 mm Cellulose 180 μm 10 kDa 10 pièces
11780945 63 mm PSU 120 μm 10 kDa 10 pièces
15902520 25 mm PSU 120 μm 30 kDa 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 11730955 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1466847D
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
Sartorius Stedim Biotech propose une large gamme de disques de membranes d'ultrafiltration pour la concentration d'échantillons dans des cellules agitées. Les diamètres des disques de membrane varient de 13 mm à 293 mm, les seuils de poids moléculaire de 1 à 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard à flux élevé, sans interactions hydrophobes ou hydrophiles et à faible encrassement. characteristics.Hydrosart™ , une membrane de cellulose régénérée brevetée, présente une liaison aux protéines extrêmement faible et une résistance chimique étendue et est privilégiée pour la concentration d'échantillons à très faible teneur en protéines.
  • Vaste gamme de seuils de rétention des molécules
  • Différents diamètres de disque disponibles
  • Compatible avec toutes les cellules à agitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Filtre à membrane
Format Disque d’ultrafiltration
Matériau PES
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
Quantité 10 / boîte
Épaisseur (métrique) 120 μm
Type Filtres à membrane
Diamètre (métrique) 47 mm