Learn More
Merck Tubes Ultrafree MC
Marque:  Merck UFC3000TB
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Code produit. 10623402
  • 480.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 26-07-2024
Spécification
Transparent
Élimination des particules et des précipités dans les échantillons aqueux et dans certains échantillons à base de solvants, y compris les solutions de protéines et d’acides nucléiques
12 000 g (1ndash;4 min)
Tube de prélèvement de filtrat
40 mm
Non stériles
PP
1000/boîte
1,5 ml
10,6 mm