Learn More
Edwards Vacuum™ Ultragrade™Performance 19 Huile de lubrification
Code produit 10656495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
4000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10656495 1 000 ml 1 pièce
10431991 4000 mL 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656495 Fournisseur Edwards Vacuum™ Code fournisseur H11025015
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’huile la plus populaire pour les pompes à palettes, avec d’excellentes caractéristiques de lubrification et de pression de vapeur.
  • Produite à l’aide d’un procédé d’hydrotraitement unique qui élimine l’azote, le soufre et l’oxygène et les hydrocarbures aromatiques, ce qui laisse une huile de base transparente pratiquement exempte d’impuretés
  • Lorsqu’elles sont combinées avec des additifs, les huiles Performance offrent des performances de vide améliorées, une stabilité thermique et à l’oxydation et une inhibition de la rouille
  • Les antioxydants inclus dans l’huile permettent à la pompe de résister à des températures de fonctionnement élevées sans dégradation de l’huile, prolongeant les intervalles entre les changements d’huile
  • Le meilleur choix pour les grandes pompes utilisées dans les applications de cyclage à usage intensif
  • D’autres applications incluent des spectromètres de masse, des microscopes électroniques, des pulvérisations de film mince, des études de surface, des systèmes UHV, la détection de fuites, des tubes TV, des soupapes de puissance et bien plus encore
Spécification
Type de produit Huile de lubrification
Format Huiles
À utiliser avec (équipement) Spectromètres de masse, microscopes Electron, pulvérisation de film mince, études de surface, systèmes UHV, détection des fuites, tubes de TV, soupapes de puissance, distillation, études d’espace, fours, postes à souder par faisceau d’électrons, imprégnat
Certifications/Conformité ROHS
Pression Tension de vapeur 1 x 108 mbar à 20°C
Viscosité 352 cSt à 20°C, 103 cSt à 40°C
Volume (métrique) 1 000 ml