Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene Film pour fenêtre XRF
Code produit 15390562 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur:
0,16 mil
Type:
Film pour fenêtres
Rouleau de film pour vitres
Conditionnement:
1 rouleau
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur Type Conditionnement
15390562 0,16 mil Rouleau de film pour vitres 1 rouleau
12594316 0,16 mil Film pour fenêtres 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15390562 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3525
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Film mince pour fenêtre destiné aux coupelles d'échantillons liquides XRF.
  • Idéal pour l'analyse des éléments légers.
  • Résistant à la chaleur jusqu'à 100 °C (212 °F).
  • Assez résistant aux produits chimiques.
  • Compatible avec X-Cell™ gobelets d'échantillon.
  • Cole-Parmer™ Le film de fenêtre XRF sert de fenêtre d'échantillon sur notre X-Cell coupelles d'échantillonnage, permettant une transmission uniforme des rayons X tout en contenant efficacement l'échantillon liquide.
  • Ultralene™ Le film offre le meilleur équilibre entre transmission des rayons X, résistance chimique, solidité et pureté.
  • Les 4 μL'épaisseur de m (0,16 mil) permet un degré de transmission des rayons X plus élevé et la rend idéale pour l'analyse des éléments légers.
  • Il résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C (212 °F) et est raisonnablement résistant aux acides, aux bases et à de nombreux produits chimiques organiques, mais peut être attaqué par les hydrocarbures aromatiques et halogénés.
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres XRF
Type Rouleau de film pour vitres
Description Rouler
Dimensions (L x l) 300 pi x 2,87 po
À utiliser avec (application) Fenêtre d'échantillon de couverture
Longueur (impériale) 300 pieds
Longueur (métrique) 91,4 m
Matériau Ultralene
Largeur (impériale) 2,87 po
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 100 °C
Épaisseur 0,16 mil
Largeur (métrique) 7,28 cm