Description
La résine iodoacétyle UltraLink et le kit de couplage de peptides Thermo Scientific™ permettent l’immobilisation covalente de peptides contenant de la cystéine pour une utilisation dans la purification d’anticorps et d’autres protocoles d’affinité.
Le kit de couplage micro-peptidique est un kit de colonne de centrifugation pour l’immobilisation de petites quantités (25 à 250 μg) de peptides contenant des sulfhydryles (par ex., des peptides à terminaison cystéine) sur la résine pour créer une petite colonne d’affinité réutilisable. Les procédures de couplage et de purification par affinité sont optimisées pour les petits volumes d’échantillons (200 à 300 μl). Les étapes de lavage et d’élution sont réalisées rapidement et efficacement grâce aux colonnes de centrifugation pratiques. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 10 réactions de couplage et 20 purifications par affinité. Le kit est idéal pour l’immobilisation d’antigènes peptidiques contenant un résidu de cystéine terminale pour la purification d’anticorps spécifiques provenant de petits échantillons de sérum, d’ascite ou de surnageant de culture.
Points clés :
Efficacité et capacité de couplage élevées : immobilise les protéines contenant du sulfhydryle ou d’autres ligands avec une efficacité et une capacité de couplage élevées en une heure
Chimie de couplage spécifique et étanche – réagit spécifiquement avec des groupes sulfhydryle (thiols réduits), générant des liaisons thioéther stables pour une utilisation dans de nombreuses procédures de purification par affinité
Conditions de couplage simples – réalisez une réaction d’immobilisation dans une grande variété de tampons ; le couplage est plus efficace et plus spécifique à un pH de 8,0 à 8,5 ; couplage compatible avec ou sans solvant organique
Excellente réutilisabilité – la résine d’affinité préparée peut être utilisée avec des procédures de liaison et d’élution types pour de nombreux cycles de purification par affinité sans perte significative de capacité de liaison
Résine à hautes performances durable – les microbilles poreuses ont un diamètre de 60 μm, peuvent supporter 100 psi (6,9 bars) et permettent des débits linéaires de 3 000 cm/heure
Kit de couplage micro-peptidique (réf. 20485) :
Optimisé pour les réactions à petite échelle – idéal pour le couplage de petites quantités (25 à 250 μg) de peptides ou de protéines contenant des sulfhydryles pour la purification d’anticorps spécifiques à partir de sérum brut
Résine d’affinité à hautes performances – utilise une résine iodoacétyle UltraLink résistante à base de polyacrylamide pour une réaction spécifique aux groupes sulfhydryle
Chimie de couplage efficace – efficacité d’immobilisation >85 % (mesurée avec une réaction d’une heure utilisant de l’insuline, de la calcitonine et des peptides d'ostéocalcine)
Rapide et facile à utiliser – effectuez des étapes de lavage et d’élution à l’aide d’une microcentrifugeuse
Réutilisable – utilisez de la résine peptidique préparée plusieurs fois sans aucune perte significative de capacité
Comprend :
Le kit de couplage micro-peptidique contient des colonnes de centrifugation contenant de la résine iodoacétyle UltraLink, un tampon de couplage, de la L-cystéine (pour l’absorption), une solution de lavage, une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), un tampon d’élution et des tubes de prélèvement
Spécification
Spécification
| Description | Résine d’iodoacétyle UltraLink |
| Contenu et stockage | Stockage : Dès réception, stocker à 4°C, à l’abri de la lumière. Le produit est expédié à température ambiante |
| Granulométrie | 50 à 80 μm |
| Gamme de produits | UltraLink |
| Quantité | 10 ml |
| Type | Résine |
| Phase stationnaire | Haloacétyle |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine UltraLink™ |
| Capacité de liaison | ≥6 mg de couplage d’IgG humaine par ml de résine |