Learn More
Ultramark 1621, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ultramark 1621 |
| CAS | 105809-15-2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H18N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| Nom IUPAC | 2,2,4,4,6,6-hexakis(deutériométhyl)-1,3,5-triaza-2λ ^{5},4λ ^{5},6λ ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène |
| Poids de la formule | 231.109 |