Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE à diamètre ultra petit
Code produit 11782753
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,051 mm
0,34 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11782753 0,051 mm 1 pièce
11750299 0,34 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11782753 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641770
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure translucide à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs
  • Tubulure en PTFE à diamètre ultra petit
  • Chimiquement inerte
  • Faible perméabilité
  • Coefficient de friction le plus faible de toutes les tubulures
  • Plage de température : -400 à +500 °F (-240 à 260 °C)
  • Fond à 620 °F (327 °C)
  • La résistance à la traction est de 2500 à 4000 psi
  • La résine de tube en PTFE est reconnue UL et conforme aux normes FDA (21 CFR 177.1550) et USP Exigences de la classe VI
Spécification
Diamètre (impériale) interne 1/500 po
Diamètre (métrique) interne 0,051 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 1/64 po
Diamètre (métrique) externe 0,40 mm
Longueur totale (impériale) 100 pieds
Longueur totale (métrique) 30,5 m
Épaisseur (impériale) 1/175 in
Épaisseur (métrique) 0,152 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -400°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Couleur Translucide
Pression maximale 4 000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulure en PTFE à diamètre ultra petit