Learn More
Invitrogen™ Chlorure de césium, qualité optique, UltraPure™
Code produit 10073482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10073482 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10073482 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15507023
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients.
UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients. The highest grade commercially available, UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade can be used to prepare plasmids or to isolate phage, virus particles, or cellular RNA.
Le chlorure de césium UltraPure™, de qualité optique, est spécialement préparé pour une utilisation dans les gradients de densité. Le chlorure de césium UltraPure™, de qualité optique, de qualité commerciale la plus élevée, peut être utilisé pour préparer des plasmides ou pour isoler le phage, les particules virales ou l’ARN cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorure de césium
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits UltraPure
Quantité 1 kg
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Poudre