Learn More
Invitrogen™ Eau distillée exempte de DNase / RNase UltraPure™
Artikelnummer. 12060346
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
12060346 10 x 500 ml 10 PCS
11538646 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12060346 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10977049
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Eau distillée exempte de DNase / RNase UltraPure™
UltraPure™ L'eau distillée sans DNase/RNase est conçue pour être utilisée dans toutes les applications de biologie moléculaire. Il est de 0,1-μm filtré sur membrane et testé pour l'activité DNase et RNase.
Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Notre système d'eau distillée est régulièrement contrôlé afin de garantir sa conformité aux normes en vigueur. USP exigences de test de la monographie pour l'eau pour injection (EPI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Conditionnement 1/boîte
Traitement(s) Non traité par le DEPC
Quantité 10 x 500 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.