Learn More
Thermo Scientific™ UltraPure™ SSPE, 20X
Code produit 17142949
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 l
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17142949 10 x 1 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17142949 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15591050
SSPE UltraPure 20X est un concentrat de tampon préparé formulé pour une utilisation dans des hybridations d’acides nucléiques et des applications de transfert.
  • Fournis en flacons en plastique de 1 litre ou 10 x 1 L, la solution SSPE UltraPure 20X, stérilisée par filtration, contient 3,0 M de NaCl, 0,2 M de NaH2PO4 et 0,02 M d’EDTA à un pH 7,4.
  • Tests de performance et de qualité : aucune activité DNase ou RNase détectée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Gamme de produits UltraPure
Quantité 10 x 1 l