Learn More
WTW™ Cellule de conductivité de l’eau ultra-pure
Code produit 10603732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10603732 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10603732 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00€
    741.00€ / 1 pièces
    Économisez 409.00€
    35% de réduction
En stock
Obtenez des résultats d’analyse de l’eau pure grâce à cette cellule de conductivité de l’eau ultra-pure qui comprend un capteur de température intégré, un câble de 4,9 pi (1,5 m) et une fiche étanche.
  • Cellules de mesure à électrodes concentriques en acier inox
  • Récipients à débit en verre ou en acier inox pour les mesures dans l’eau pure
  • Cellule de conductivité de l’eau ultra-pure
  • Comprend un capteur de température intégré, un câble de 4,9 pi (1,5 m) et une fiche étanche
  • Valeurs mesurées précises grâce aux électrodes concentriques sans champs de bords
  • Comprend des récipients à débit pour éviter des résultats faussés dus au dioxyde de carbone
  • Aucun effet de polarisation grâce à la conception en acier inox 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 0,47 in
Description Cellule de conductivité de l’eau ultra-pure
Diamètre (métrique) 12 mm
Comprend Capteur de température intégré, câble de 4,9 pi (1,5 m) et fiche étanche