Learn More
Qsonica Convertisseurs pour homogénéisateurs à ultrasons
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- À utiliser avec les homogénéisateurs à ultrasons Microson™ modèle XL2000 ou Sonicator™ 3000
- Transforme le signal électrique en vibrations mécaniques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Câble de convertisseur |
| Longueur (impériale) | 72 po |
| Longueur (métrique) | 182,88 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour transformer le signal électrique en vibrations mécaniques |
| À utiliser avec (équipement) | Sonicateur™ Q500 et Q700 |