Learn More
Vileda Professional™ UltraSpeed Balai-serpillère Pro MicroStrong pour environnements contrôlés
Description
- Balai-serpillère en microfibre réutilisable à une seule face
- 40 cm, étiquette de balai avec code de lot incluse
- Utilisable jusqu'à ISO classe 4 à 9 (GMP A/B, C, D)
- Construction en microfibre bouclée résistante et durable
- Fort pouvoir absorbant
- Faible émission de particules
Spécification
Spécification
| Type de produit | Almohadilla para trapeador |
| Code couleur | Blanc |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Polyester |