Learn More
Epredia™ Le système de détection UltraVision LP :
Code produit 10596014 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60mL
125mL
Conditionnement:
125mL
60mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10596014 125mL 125mL
12624007 60mL 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10596014 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TL125HL
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Système de détection Epredia™ Lab Vision UltraVision LP : polymère HRP est un système de détection sensible basé sur une technologie polymère sans biotine.
UltraVision LP est la dernière technologie de marquage de polymères en date. Les méthodes de détection de polymères s’avèrent procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Ce système polymère de la seconde génération est composé de sous-unités polymères plus petites qui minimisent les conflits pour la liaison à la protéine cible. La réduction des conflits de liaison permet une coloration plus uniforme et une meilleure amplification de signal.1 En dernier lieu, cela se traduit pour l’utilisateur par une sensibilité accrue et une meilleure efficacité des anticorps.2 Avec l’UltraVision LP, vous utilisez moins d’anticorps et obtenez de meilleurs rapports signal/bruit. Par ailleurs, l’UltraVision LP n’emploie pas de biotine, ce qui évite la coloration de fond typique des méthodes de détection traditionnelles à base de biotine.
  • Spécificité : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
  • Enzyme : Peroxydase
  • Chromogène / Substrat : Aucun fourni
Inclut :
TL-060-HL : 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-060-PB), 60 ml de polymère HRP (TL-060-PH)
TL-125-HL : 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-125-PB), 125 ml de polymère HRP (TL-125-PH)
Remarque :
Le système de détection UltraVision détecte un anticorps IgG de souris ou de lapin spécifique lié à un antigène dans les coupes de tissu. L’anticorps spécifique est localisé par une formulation d’anticorps secondaire universelle conjuguée à un polymère marqué par une enzyme qui reconnaît les immunoglobulines de souris et de lapin. Le complexe polymère est ensuite visualisé avec un substrat/chromogène approprié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comptage 625 à 1 250 lames
Quantité 125mL
Comprend 125 ml de Solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml d’Amplificateur d’anticorps primaire (TL-125-PB), 125 ml de Polymère HRP (TL-125-PH)
Chromagène Aucun fourni
Spécificité Anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Conditions de stockage À conserver entre 2° et 8℃. Tous les composants sont stables pendant 18 mois.
Enzymes Peroxydase
Gamme de produits Lab Vision, UltraVision
Substrate Aucun fourni