Learn More
Epredia™ Système de détection AP UltraVision Quanto
Code produit 12654007 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60mL
125mL
Substrate:
Aucun fourni
Diaminobenzidine (DAB)
Enzymes:
Peroxydase
Phosphatase alcaline
Conditionnement:
125mL
60mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Substrate Enzymes unitSize
12654007 60mL Aucun fourni Phosphatase alcaline 60mL
12664017 125mL Aucun fourni Phosphatase alcaline 125mL
15290715 125mL Diaminobenzidine (DAB) Peroxydase 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12654007 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TL060QAL
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Le système de détection AP Thermo Scientific™ Lab Vision UltraVision Quanto offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Le système UltraVision Quanto AP a été validé en association avec le système de substrat liquide Fast-Red et procure quatre avantages majeurs :
Haute sensibilité—elle peut être utilisée pour les marqueurs difficiles et délicats et/ou elle permet une HIER plus douce
Sensibilité accrue pour les anticorps de lapin—utilisation plus économique des anticorps monoclonaux de lapin coûteux Crisp, coloration forte et nette pour un contraste élevé
Temps d’incubation réduits pour des durées de cycle plus courtes&bulletc1_end; UltraVision Quanto est la technologie de cette décennie dans le marquage polymérique. Les méthodes de détection de polymères s’avèrent procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie micropolymère innovante présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC traditionnels, car elle permet au “détecteur” de pénétrer facilement dans la membrane nucléaire, offrant ainsi à l’utilisateur la possibilité de détecter les antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de colorer les antigènes cytoplasmiques et membranaires. Le système UltraVision Quanto amplifie le signal avec les deux anticorps primaires de souris et de lapin le rendant ainsi polyvalent et facile à utiliser. Le système UltraVision Quanto n’étant pas basé sur la biotine / avidine, tout bruit de fond causé par des liaisons non spécifiques aux molécules de biotine endogènes est éliminé. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser une faible affinité des anticorps primaires grâce à des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le système UltraVision Quanto offre, en fin de compte, à l’utilisateur un système de détection IHC polyvalent, facile à utiliser et rapide qui procure une coloration supérieure des tissus traditionnellement considérés comme étant difficiles à visualiser.
  • Spécificité : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
  • Enzyme : Phosphatase alcaline
  • Chromogène / Substrat : Aucun fourni
Inclut : TL-060-AL : Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060-QPB), polymère AP Quanto (TL-060-QPH), solution de blocage Ultra V (TA-060-UB)
TL-125-AL : Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125-QPB), polymère AP Quanto (TL-125-QAP), solution de blocage Ultra V (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chromagène Aucun fourni
Enzymes Phosphatase alcaline
Gamme de produits Lab Vision, UltraVision
Spécificité IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L)
Substrate Aucun fourni
Comprend Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060 QPB), Quanto polymère AP (TL-060-QAP), solution de blocage Ultra V (TA-060-UB)
Quantité 60mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 60 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM AP Polymer (Ready-To-Use), specificity anti-Mouse
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone