Learn More
Sartorius ULTROSER G
Code produit 31908443 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908443 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908443 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 15950017
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Le substitut sérique ULTROSER G 20 mL peut remplacer FCS avec succès (le sérum fœtal pour veaux) dans un milieu de culture cellulaire.
  • Le substitut sérique Ultroser™ G peut remplacer FCS avec succès (le sérum fœtal pour veau) dans un milieu de culture cellulaire
  • Conçu pour la culture in vitro de cellules dépendantes de l’ancrage
  • Caractéristiques & ; AvantagesComposition semi-définie garantissant la reproductibilité de lot à lot
  • Faible teneur en protéines
  • Utilisation facile et stockage
  • Le substitut sérique Ultroser G a une concentration cinq fois supérieure à celle du sérum fœtal pour veaux (2 % du substitut sérique Ultroser G reconstitué équivaut à 10 % de sérum fœtal pour veaux dans le milieu basal)
  • Ultroser G est destiné uniquement à la recherche et non à des procédures diagnostiques
Spécification
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Substitut de sérum
Quantité 20 mL