Learn More
Biochrom Cellule jetable Ultrospec10
Product Code. 11801772 Shop All Harvard Bioscience Products
Change view
Click to view available options
Type:
Cellule jetable
Unit Size:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
11801772 Cellule jetable 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11801772 Supplier Biochrom Supplier No. 80200453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    124.95€ / 100 pièces
    Économisez 67.05€
    34% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ultrospec 10 est une cuvette jetable adaptée à une utilisation dans OD600 mesures de cultures cellulaires de bactéries et de levures.
  • À utiliser avec Ultrospec 10
  • En méthacrylate
  • Le volume minimal de fonctionnement est de 2,5 mL.
Specifications
Type Cellule jetable
Matériau Plastic (Plastique)
Éléments optiques OD600
Plage de pH 5 à 9
Tension 9 V