Description
- Petit, portatif et facile à utiliser, l’instrument peut mesurer les taux de croissance de l’E. coli, d’autres bactéries et de levures
- Créez et enregistrez des courbes standard spécifiques à chaque cellule pour les utiliser de manière répétée.
- Peut également être utilisé avec les normes McFarland
- Écran tactile intuitif pour une utilisation simple et rapide.
- Alimenté par batterie et portatif pour une utilisation dans les lieux où les cellules sont réellement mises en culture
- Utilise une source lumineuse LED associée à une fibre optique de pointe.
- Portable
- Accepte les cuvettes de 10 x 10 mm ou les tubes à essai de 16 mm
- Les tubes à essai de 10 à 12 mm nécessitent un jeu d'adaptateurs.
- Les déversements peuvent facilement être enlevés de la surface lisse et la zone du compartiment cellulaire peut être rincée avec du formaldéhyde ou de l’oxyde d’éthylène pour la stériliser
- Enregistrez les résultats sur l'appareil ou exportez-les via USB clé USB
- Appareil compact exigeant peu de maintenance
- Non recommandé pour une utilisation avec des lignées cellulaires de mammifères
Spécification
Spécification
| Type de produit | Densimètre de cellules |
| Classification environnementale | IP20 |
| Affichage | Écran tactile LED |
| Plage | 600 nm |